Läs mer
Sartorius Universal Pump for Sterisart™ Sterility Testing System
Produktkod. p-4231984 Handla allt Sartorius Produkter
Vikt (metrisk):
13.5 kg
14.6 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11775545
Brand: Sartorius 16419
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Peristaltic pump for sample and media transfer into the Sterisart NF systems - Suitable for isolators
The new Sterisart™ Universal Pump is available in two versions: as basic version 16419 and as an upgraded version 16420 with display and user software.The pump can be used in clean rooms, integrated into clean benches, or installed countersunk in the working surface of isolators. Its low, compact design has a space-saving footprint - a great benefit for most clean room benchtops and isolators.
  • closed system - no ventilation for enhanced safety
  • robust and maintenance free
  • compact and ergonomic construction
  • modular design
  • pump available with special software (operator-guided menus; all process sequences can be logged; barcode recognition)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Djup (engelska) Utanför 10.23 in.
Djup (metriskt) Utanför 26 cm
För användning med (applikation) Used in clean rooms, integrated into clean benches, or installed countersunk in the working surface of isolators
För användning med (utrustning) Sterisart Universal Pump
Höjd (engelska) Exteriör 8.26 in.
Höjd (metrisk) Exteriör 21 cm
Modell Sterisart Universal
Vikt (engelska) 29.76 lb.
Vikt (metrisk) 13.5 kg
Flödeshastighet 70 to 650 mL/min.
Frekvens 50/60 Hz
Material Stainless Steel, PVC, PET, Silicone
Wattal 100 w
Bredd (engelska) Exteriör 13.22 in.
Sterilitet Sterile
Bredd (metrisk) Exteriör 33.6 cm