Läs mer
Sartorius Vivapure™ AdenoPACK 20 Kit
Handla allt Sartorius Produkter

Beskrivning
Vivapure AdenoPACK 20 är det småskaliga kitet i AdenoPACK-serien, som renar upp till 1 x 10 12 viruspartiklar från 20 ml cellkultur. Speciellt när det kommer till att testa nya konstruktioner är parallella och snabba reningar av olika adenovirus väsentliga. Detta kit möjliggör snabb, enkel och prisvärd spinkolonnbaserad rening av 6 olika prover parallellt och överbryggar ett gap i CsCl-densitetsgradientmetoden - för första gången kan adenovirus effektivt renas från mindre än 100 ml cellodlingsvolym.
- Spinkolonnbaserat kit
- Enkel och snabb parallell rening av flera prover
- Virusrening baserad på membranadsorberteknologi
- Höghastighetsprocess slutförd på cirka 1 timme
- Utmärkt viral tillgång ger kvantitativa återhämtningar
- Kan bearbeta 6 x 20mL cellkultur
- Återvinner 1 x 10 11 till 10 12 virala partiklar från 20 ml cellkultur
För en normalavkastande vektor ger 1 x 15 cm odlingsplatta renad med denna metod upp till 1 x 10 12 virala partiklar.
Specifikationer
Specifikationer
| Endotoxinkoncentration | <0,025 EU/ml |
| Provstorlek | 20 ml adenovirussupernatanter |
| Innehåll och lagring | -20 °C |
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.