Läs mer
Sartorius Vivaspin™ 6 centrifugalkoncentratorer
Handla allt Sartorius Produkter
MWCO:
0,2 μm
0,2μ m
10 kDa
100 kDa
1000 kDa
3 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
5, 10, 30, 50 och 100 kDa
50 kDa
Kvantitet:
100/förpackning
25/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Beskrivning
Utvecklad för att erbjuda ökad volymflexibilitet och prestanda
- Kompakta rör kan bearbeta upp till en imponerande initialvolym på 6 ml
- Optimalt lämpad för koncentration av antikropps-, protein-, nanopartikel- och virusprover
- Universal rotorkompatibilitet:
- Använd i antingen svängskopa eller rotorer med fast vinkel som accepterar standardprovrör på 15 ml konisk botten
- Har premium PES-membran med hög genomströmning
- Twin vertikal membrandesign leder till oöverträffad filtreringshastighet och över 100-faldig koncentration
- Dödstoppsfickan förhindrar koncentration till torrhet för säker provkoncentration
- Nästan fullständig återvinning av koncentrat på över 90 %
- Återstående volym är lätt att se med de tryckta graderingarna och det tydliga huset
- Modifierad död stoppficka förenklar ytterligare direkt pipettåtervinning av det slutliga koncentratet
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Engångsbruk |
| Filtertyp | Ultrafiltrering |
| För användning med (utrustning) | centrifug |
| Material (membran) | PES |
| MWCO | 50 kDa |
| Provvolym | 6 mL |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Filtreringsområde | 2,58 cm 2 |
| Material för hölje | Polykarbonat |
| Kvantitet | 25/förpackning |
| Visa mer |