Läs mer
Berkshire™ SatPax™ 550, förvätad 100 % smältblåst polypropen renrumstorkare
BIOPHARMA
Produktkod. 15217198 Handla allt Berkshire Produkter
Mått (L x B):
23 x 28 cm (9 x 11 tum)
Mättnadslösning:
70% IPA, 71% mättnad
Förpackningsstorlek:
Paket med 1200
Produktkod. 15217198
Brand: Berkshire™ SPX550.001.24
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
SatPax™ 550 torkare är sammansatta av exceptionellt ren 100 % smältblåst polypropen förvätad med en jämn koncentration av IPA och DI-vatten.
  • Mycket låga extraherbara ämnen och joner
  • Mycket lågt partikel- och fiberantal
  • Utmärkt våtstyrka och nötningsbeständighet
  • Minskar alkoholanvändning och kostnader för beredning/hantering
  • Minskar VOC-utsläpp
  • Ökar rengöringseffektiviteten
  • Ökar konsistensen av rengöringsprotokollet
  • Designad för användning i ISO Klass 5 och högre renrumsmiljöer och USP 797 ansökningar
Specifikationer
Produkttyp Renrumstorkare
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 23 cm
Bredd (engelska) 11 tum
Bredd (metrisk) 28 cm
Material Polypropen
Mått (L x B) 23 x 28 cm (9 x 11 tum)
För användning med (applikation) Desinfektionsmedel
Mättnadslösning 70% IPA, 71% mättnad
Sterilitet Icke-steril
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • X1200 23x28cm SatPax 550, Polyproplylene (24 inner bags of 50 units each)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Isopropanol