Läs mer
Contec™ SATWIPES™ Wipes
Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
15 x 23 cm (6 x 9 tum)
Beskrivning
- Solvent-specific color-coded labeling for easy solvent identification
- Wipes are dispensed from center-pull perforated rolls with self-closing lids for added convenience
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Pre-saturated Wipe |
| Längd (engelska) | 6 in. |
| Längd (metrisk) | 15 cm |
| Bredd (engelska) | 9 in. |
| Bredd (metrisk) | 23 cm |
| Material | Non-woven Cellulose, Lyocell |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Disponibel | Single-use |
| Mått (L x B) | 15 x 23 cm (6 x 9 tum) |
| Lager | 1-ply |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H315-Irriterar huden.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).