Läs mer
Thermo Scientific™ Savant™ DNA SpeedVac™ Koncentratorer Övrigt Tillbehör
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Ammoniakneutraliserande lösning
Engångskassett
Kit för kemiska fällor
Kondensationskolv
Syraneutraliserande förening
Vagn
Värmeöverföringsvätska
Förpackningsstorlek:
0.25kg
5 L
Paket med 4
Varje
Beskrivning
Förbättra funktionen hos Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Koncentratorer med Savant™ SpeedVac™ Koncentratorer Tillbehör.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Ammoniak neutraliserande lösning (Oligo Förberedelser) |
| Typ | Ammoniakneutraliserande lösning |
| För användning med (utrustning) | Alla SpeedVac™ Enhet |
| Modell | ANS121 |
| Kvantitet | Varje |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Neutralizing Solution
- Fara
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337-Vid bestående ögonirritation:.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: citric acid monohydrate, dimethylpolysiloxane, D-limonene, thymol blue