Läs mer
Thermo Scientific™ Savant™ DNA SpeedVac™ Koncentratorer Övrigt Tillbehör
Produktkod. 12642765 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Ammoniakneutraliserande lösning
Engångskassett
Kit för kemiska fällor
Kondensationskolv
Syraneutraliserande förening
Vagn
Värmeöverföringsvätska
Förpackningsstorlek:
0.25kg
5 L
Paket med 4
Varje
Produktkod. 12642765
Brand: Thermo Scientific™ SCC5
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förbättra funktionaliteten hos Savant SpeedVac Koncentratorer med dessa Savant SpeedVac Koncentratorer diverse tillbehör.
Förbättra funktionen hos Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Koncentratorer med Savant™ SpeedVac™ Koncentratorer Tillbehör.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning CryoCool Heat Transfer Fluid, 5L
Typ Värmeöverföringsvätska
För användning med (utrustning) Kylfällor modellerna RVT100, RVT400, RVT405DDA, RVT5105 och Universal Vacuum Source (UVS) modellerna UVS400, USV400A, UVS800DDA
Modell SCC5
Volym (metrisk) 5 L
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cryocool Heat Transfert Fluid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med torr sand, torr kemisk eller alkoholbeständig skum.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallshanteringsanläggning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: octamethytrisiloxane, octamethylcyclotet