Läs mer
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Vakuumkoncentratorer med medellång kapacitet för kombinatoriska kemitillämpningar
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Avdunsta starka syror, baser och aggressiva organiska lösningsmedel med Thermo Scientific™ SpeedVac Modulära vakuumkoncentratorer. Dessa koncentratorer är godkända för kombinatorisk kemi och har en intuitiv programmerbar användardisplay för ökad användbarhet.
Avdunsta starka syror, baser och aggressiva organiska lösningsmedel med Thermo Scientific™ SpeedVac Modulära vakuumkoncentratorer. Dessa koncentratorer är godkända för kombinatorisk kemi och har en intuitiv programmerbar användardisplay för ökad användbarhet.
SpeedVac SPD140DDA är en vakuumkoncentrator med medelhög kapacitet som används med en mängd olika lösningsmedel och erbjuder motståndskraft mot TFA, DSMO och andra aggressiva lösningsmedel som används i kombinatoriska kemiapplikationer. Den finns i kit för enkel beställning.
SPD140DDA Funktioner:
- Alla produktegenskaper hos SPD130DLX PLUS:
- Strålande lampor i kammaren
- Uppvärmt lock för bearbetning av höga kokpunkter (DMSO, DMF)
- Oberoende timers för både värme och löpning
- Hörbart alarm för att uppmärksamma användaren när körningen är klar
- Inbyggd vakuummätare och vakuumdisplay
- Bredare ångport och slang för ökad ånggenomströmning - minskar torktiden
- Justerbar vakuumnivå för att förhindra stötar av svåra lösningsmedelsblandningar och optimera torktider
- -5 °C Kallfälla speciellt designad för att fånga upp lösningsmedel med hög kokpunkt
Lösningsmedel och lösningsmedelskombinationer förSPD140P1 KIT
- Ättiksyra
- Ammoniumhydroxid
- Myrsyra
- Saltsyra
- TFA
- Metylenklorid och TFA
- Aceton och HCL
- Metylenklorid och MEOH
- DMSO och metanol
Lösningsmedelskombinationer för SPD140 P2 KIT
- DMSO
- DMF
- Toluen
SPD140 P1 innehåller:
- Syrabeständig SpeedVac™ Vakuumkoncentrator
- -104 °C Ultra-lågtemperatur kyld ångfälla
- Oljefri ETFE/PFA 4-huvudpump
- Rotor RH40-12, 12x 75mm rymmer 40 st
- Kondensflaska av glas
- Slang- och monteringssats
- CryoCool™ Värmeöverföringsvätska (1L)
SPD140P2 inkluderar:
- Syrabeständig SpeedVac™ Vakuumkoncentrator
- -50 °C Universal Vakuumkälla
- 24 x 1 dram-flaskor (15 x 45 mm) 4ml - dram-flaska Rotor (RH24-15)
- Kemiskalieuppsamlare
- Slang- och monteringssats
- Engångskassett
- Glas Kondensationskolv
- Vakuumpump Smörjolja
- CryoCool™ Värmeöverföringsvätska (1L)
SPD140 P1 och P2 kit rekommenderas för:
- Fastfasextraktioner
- Torkande lipidextraktioner
- Flashkromatografifraktioner
- Fastfassyntesklyvningslösningar såsom proteinhydrolysat och förångande syntesfastämnen
- Sammansatt förvaltning
- Förångande lösningsmedel Rotorer finns tillgängliga för en mängd olika applikationer och provformat. Kontrollera rotorlistan.
Typiska applikationer SPD140DDA:
Krävs
- Torkande lipidextraktion
- Flashkromatografifraktioner
- Kombinatorisk kemi
- Fastfassyntesklyvningslösningar såsom proteinhydrolysat och förångande syntesfastämnen
- Ta bort etylacetat från prover för CAT-analys
- Läkemedelsmetaboliter i fastfasextrakt
- Analytelueringslösningsmedel för avdunstning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat | UL-listad enligt amerikanska och kanadensiska krav. CE-märkt |
| Typ | SPD140 P1 Kit |
| Beskrivning | SpeedVac SPD140 Vakuumkoncentratorsats |
| Elektriska krav | 230 V, 50 Hz, 8 A |