Läs mer
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ SPD300: Vakuumkoncentrator med stor kapacitet och kit
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning:
SpeedVac SPD300DDA Vakuumkoncentrator
SpeedVac SPD300DDA Vakuumkoncentratorsats
SpeedVac SPD300DDA Vakuumkoncentratorsats-ingen rotor
Elektriska krav:
230 V, 50 Hz, 8 A
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Avdunsta starka syror, baser och aggressiva organiska lösningsmedel med Thermo Scientific™ SpeedVac Modulära vakuumkoncentratorer. Dessa koncentratorer är godkända för kombinatorisk kemi och har en intuitiv programmerbar användardisplay för ökad användbarhet.
- För starka syror och baser som används i kombinatorisk kemi
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat | UL-listad enligt amerikanska och kanadensiska krav. CE-märkt |
| Beskrivning | SpeedVac SPD300DDA Vakuumkoncentratorsats-ingen rotor |
| Elektriska krav | 230 V, 50 Hz, 8 A |