Läs mer
Thermo Scientific™ Savant SpeedVac™ Vakuumkoncentratorer för tillämpningar inom organisk kemi och läkemedelsupptäckt
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Optimera avdunstning med Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ High Capacity Concentrators. Med tre uppvärmningsnivåer är dessa koncentratorer idealiska för vattenhaltiga och organiska lösningsmedel. Utför HPLC-fraktion och omvänd-fas-SPE-eluering med Thermo Scientific™ Savant ™ SDP210 P1 SpeedVac™ Kit, som är enkla att använda och innehåller alla nödvändiga komponenter under ett modellnummer.
Funktioner:
- Stort urval av rotorer för att rymma en mängd olika rörstorlekar och -typer
- Intuitiv digital programdisplay med tre förinställda program som kan modifieras och sparas för att ställa in värme, drifttid och temperatur
- Hörbart alarm för att uppmärksamma användaren när körningen är klar
- PTFE-belagd kammare ger långvarig hållbarhet mot starka lösningsmedel
- Automatisk avluftningsventil ger automatiskt vakuum i början av en körning och luftar kammaren till atmosfärstryck i slutet av en körning
SPD210P1 Kit i nnehåller:
- High-Capacity SpeedVac™ SPD210 Concentrator
- -104 kyld ånguppsamlare
- Vakuumpump
- 200 x 1,5 ml rotor
- Digital vakuummätare
- Universalslangpaket
- Kemiskalieuppsamlare
- Engångskassett
- Kondensflaska av glas
- CryoCool™ Värmeöverföringsvätska (1 l)
Lösningsmedel och lösningsmedelskombinationer:
- Acetonitril
- Metanol
- Etanol
- Vatten
Typiska tillämpningar:
- HPLC-fraktioner med vatten/0,1 % trifluorättiksyra
- Omvänd-fas-SPE
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat | UL-listad enligt amerikanska och kanadensiska krav. CE-märkt |
| Typ | SPD210P1 230 Kit |
| Beskrivning | SpeedVac SPD210 P1 Vacuum Concentrator Kit |
| Elektriska krav | 230 V, 50 Hz, 8 A |
Säkerhet och hantering
- Modular SPD210P1 Savant Speed Vac kit, 230V/50Hz
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: octamethyltrisiloxane