Läs mer
SB 202190, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15463629
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. 15463629
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J60950.MB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Hämmar p38 kinasaktivitet in vivo genom konkurrens med ATP
Hämmar p38 kinasaktivitet genom konkurrens med ATP
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 152121-30-7
Molekylformel C20H14FN3O, C20H14FN3O
Synonym 4-(4-fluorfenyl)-2-(4-hydroxifenyl)-5-(4-pyridyl)imidazol
Specifikationer
Kvantitet 25 mg
Beskrivning Gult
Innehåll och lagring -30 °C till -10 °C
För användning med (applikation) Hämmar p38 kinasaktivitet in vivo genom konkurrens med ATP
Analysera ≥99 %
Formel vikt 331,35 g/mol
Smältpunkt 240 °C till 243 °C
Löslighet Löslig i DMSO vid 30 mg/ml
Produkttyp Signaltransduktionsreagens
Form Kristallin fast substans
InChI-nyckel NJNKPVPFGLGHPA-UHFFFAOYSA-N
LEDER FC1=CC=C(C=C1)C1=C(NC(N1)=C1C=CC(=O)C=C1)C1=CC=NC=C1
IUPAC-namn 4-[4-(4-fluorophenyl)-5-(pyridin-4-yl)-2,3-dihydro-1H-imidazol-2-ylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-one
Molekylvikt (g/mol) 331.35
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.