Läs mer
Tocris Bioscience™ SB 747651A dihydrochloride
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30001551
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. 30001551
Brand: Tocris Bioscience™ 4630/10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Potent MSK1 inhibitor; also inhibits other AGC group kinases
Potent, ATP-competitive mitogen- and stress-activated kinase 1 (MSK1) inhibitor (IC50 = 11 nM in an in vitro kinase assay); targets the N-terminal kinase domain. Inhibits MSK1, MSK2, PKA, PKB, RSK and p70S6K activity in cells. Blocks IL-10 production in macrophages.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SB 747651A dihydrochloride
CAS 1781882-72-1
Kvantitet 10 mg
Molekylformel C16H24Cl2N8O
Formel vikt 415.32
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 415.323