Läs mer
Scandium(III) chloride hexahydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Produktkod. 11316268
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Product Code. 11316268
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 011218.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 20662-14-0 | Cl3H12O6Sc | 259.40 g/mol
Scandium(III)kloridhexahydrat, som är fritt lösligt i vatten, används som källa för framställning av metalliskt skandium genom elektrolys. Den finner användning i halogenlampor, optiska fibrer, elektronisk keramik och lasrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 20662-14-0
Molekylformel Cl3H12O6Sc
Molekylvikt (g/mol) 259.40
MDL-nummer MFCD00149852
InChI-nyckel FKZFOHABAHJDIK-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn skandium(3+)hexahydrattriklorid
LEDER O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sc+3]
Specifications
Kemiskt namn eller material Scandium(III) chloride hexahydrate
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Merck Index 14,8392
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 259.41 (151.32 Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Reacton
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.