Läs mer
Merck Scepter™ 3.0 Cellräknare 40μ m Sensorer
Produktkod. 17121731 Handla allt Merck Produkter
Kvantitet:
250 Pk.
50 Pk.
500 Pk.
Produktkod. 17121731
Brand: Merck PHCC340250
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De Scepter™ 3.0-sensorn är konstruerad med en mikrotillverkad, cellavkännande zon som möjliggör särskiljning efter cellstorlek och volym ned till sub-mikron och sub-pL-upplösning. Tillsammans med precisionskanaler för vätskehantering och elektronik, Scepter™ sensor ger exakt cellpopulationsstatistik.
  • Endast för användning inom forskning
  • Ger en snabb och smidig metod för att räkna celler och partiklar
  • Kompatibel med både 40 och 60μ M sensorer
  • Anställer Coulter Princip i ett miniatyriserat, handhållet format som möjliggör snabb cellräkning, som tar mindre än 30 sekunder
  • Förbered en spädning av cellkulturen av intresse och använd cellräknare för att aspirera ett prov av denna utspädning i sensorn
  • Visar:
    • Cellkoncentration
    • Genomsnittlig cellstorlek
    • Genomsnittlig cellvolym
    • Histogram över storlek eller volymfördelning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Scepter™ 3.0 Cellräknarsensorer
Cellstorlek 5 till 15μ m
Driftscykler 50 000 till 1 500 000 partiklar/ml
Partikelstorlek 4 till 18μ m
Kvantitet 250 Pk.
För användning med (applikation) Cellräkning