Läs mer
GPE Scientific™ Schlenk kolv, cylindrisk med glaskran och kon
Produktkod. 15824884
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15824884
Brand: GPE Scientific™ SCG/1000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
GPE Scientific™ Schlenk Flask, Cylindrical with Glass Tap and Cone är speciellt designade för användning med Schlenk-linjer och vakuumförgreningar och finns i olika kapaciteter.
  • Cylindrisk kolv i Schlenk-stil
  • Inkluderar glaskran och kon
  • Finns i olika kapaciteter
  • Finns med olika fogstorlekar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
För användning med (utrustning) Schlenk ledningar och vakuum grenrör
Inkluderar Glaskran och kon
Produkttyp Cylindrisk Schlenk-kolv med kran och kon
Form Cylindrisk
Hylsled Fogstorlek: 29
Bottenform Cylindrisk