Läs mer
GPE Scientific™ Schlenk kolv, cylindrisk med glaskran och kon
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Cylindrisk kolv i Schlenk-stil
- Inkluderar glaskran och kon
- Finns i olika kapaciteter
- Finns med olika fogstorlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| För användning med (utrustning) | Schlenk ledningar och vakuum grenrör |
| Inkluderar | Glaskran och kon |
| Produkttyp | Cylindrisk Schlenk-kolv med kran och kon |
| Form | Cylindrisk |
| Hylsled | Fogstorlek: 24 |
| Bottenform | Cylindrisk |