Läs mer
SI Analytics™ ScienceLine Ion Selective Electrode
Handla allt SI Analytics Produkter
Parameter:
Bromid
Jodid
Kalium
Klorid
Koppar
Sulfid
pH-intervall:
0 till 14
1 till 12
2 till 12
2 till 6
Beskrivning
- ScienceLine sensors for ammonia, sodium, oxygen, ion-selective indicator electrodes
- Also measure pH and temperature
Specifikationer
Specifikationer
| pH-intervall | 1 till 12 |
| Modell | Br 60 |
| Elektrod | Selective |
| Temperaturområde (metriskt). | 0°C to 80°C |
| Typ | Ion Selective Electrode |
| Mätområde | 0.4 to 79,000 mg/L |
| Parameter | Bromid |