Läs mer
Eppendorf™ Lab Shaker Clamps
Produktkod. 10487651
Håller:
1 L Erlenmeyer-kolvar
1 L mediaflaskor
10 ml Erlenmeyer-kolvar
125 ml Erlenmeyer-kolvar
2 L Erlenmeyer-flaskor med bred hals (DIN-ISO 24450)
2 L smalhalsad Erlenmeyer (DIN-ISO 1773), Thomson , eller Corning Kolvar
2,8 L Fernbach-flaskor
25 ml Erlenmeyer-kolvar
250 ml Erlenmeyer-kolvar
3 L Erlenmeyer-kolvar
4 L Erlenmeyer-kolvar
5 L Erlenmeyer-kolvar
50 ml Erlenmeyer-kolvar
500 ml Erlenmeyer-kolvar
500 ml mediaflaskor och TPP Bioreaktorer 450 mL eller 600 mL
6 L Erlenmeyer-kolvar
Mått (L x B):
23 x 22 mm
31 x 26 mm
51 x 26 mm
68 x 37 mm
91 x 47 mm
102 x 48 mm
130 x 64 mm
158 x 72 mm
203 x 73 mm
210 x 99 mm
92 x 108 mm
108 x 150 mm
165 x 112 mm
189 x 112 mm
222 x 145 mm
244 x 100 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10487651
Brand: Eppendorf™ M11909004
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lås upp potentialen i dina experiment med Eppendorfs mångsidiga utbud av shaker-klämmor. Fäst Erlenmeyer-kolvar säkert, Thomson Ultra Yield™ , Optimalt Growth™ , Tunair™ , Corning™ , och mer till dina universella plattformar. Hitta den perfekta klämman för varje kolvtyp.
  • Rostfritt stålkonstruktion (inte punktsvetsad eller nitad) för ökad styrka och säkerhet.
  • Klämmor 2 L och uppåt kommer med en extra gördel för ökad säkerhet vid omrörning av kolvar i höga hastigheter.
  • Levereras komplett med erforderliga skruvar och är försedda med lindade trådfjädrar för ökad stabilitet vid höga hastigheter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller 25 ml Erlenmeyer-kolvar
Produkttyp Klämma
Material Rostfritt stål
Mått (L x B) 23 x 22 mm
För användning med (utrustning) Innova I-Series och Excella Shakers