Läs mer
Kartell™ Scintillationsflaskor
Produktkod. p-8007255
Volym (metrisk):
4 ml
20 ml
Diameter (metrisk) Yttre:
13,71 mm
26,5 mm
Höjd (metrisk):
52,5 mm
57,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 2000
Produktkod. 10172611
Brand: Kartell™ 0093400
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad med tunga väggar för att minimera lösningsmedelsförlusterna. Kartell™ Scintillationsflaskor är kompatibla med alla vätskescintillationsräknare.
  • Okrossbar
  • Finns i makro- eller ministorlekar
  • Levereras med skruvlock
  • CE-märkt, IVD-godkänd
Specifikationer
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) Yttre 13,71 mm
Material Polyeten
Volym (metrisk) 4 ml
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 52,5 mm