Läs mer
Ansell™ Scorpio™ 8-354 Series Green Neopren Immersion Handskar
Produktkod. 12679791 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 12679791
Brand: Ansell™ 8354080
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Neopren-doppad beläggning på interlockstickat foder för bättre grepp på våta och hala material.
  • Flexibel
  • Strukturerad finish
  • 100% vätsketät
  • Mjukt stretchigt stickat foder utan sömmar i arbetsområdet
  • Bekväm att bära, dämpar handen, absorberar svett och förhindrar skav
  • Bra våtgrepp. Säkrare hantering innebär ökad produktivitet
  • Lättare att manipulera, mindre tröttande för handen och lättare att ta på och av
  • Neoprenbeläggning
  • Brett kemiskt skydd
  • Certifierad FDA21 CFR 177-2600
Användningsområden:
  • Rengöring av ugnar, destillationspumpar, ventiler eller ledningar och kex BTX behandla
  • Reparation och underhåll av utrustning
  • Fyllning, blandning och laddning av råvaror
  • Lastning och lossning av processutrustning
  • Öppna och tömma pumpens ventiler eller ledningar
  • Öppning av ugnar dränerar pumpar ventiler eller ledningar och kex BTX behandla
  • Överföra vätskor och fasta ämnen
  • Övervakning av löpande drift
  • Lagerhållning av råvaror
  • Överföra vätskor och fasta ämnen mellan kärl och tankar och processutrustning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Neopren
Certifikat och efterlevnad ANSI, EN 388: 3121, EN 374
Manschettmaterial Neopren
Beläggningsmaterial Neopren
Färg Green
Exteriör finish Rough
Hand Specific
Användning av laboratorium/renrum Ja
Latexfri Yes
Material Neoprene
Produkttyp Nedsänkningshandskar
Storlek 8
Handske manschettstil Gatlopp
Liner material Interlock Knit Cotton
Foder Interlock stickad bomull
Typ av palm Helt belagd palm
Kvantitet 72 par
Motståndskraftig mot Kemikalier
Serie 8-354