Läs mer
3M™ Scotch™ Performance Box tätningstejp
Handla allt 3M Produkter
Mått (LxB):
660 mx 55 mm
990 mx 50 mm
Formatera:
Rulla
Tejpa
Beskrivning
- Återförsluter och paketerar tunga varor
- Hög initial klibbighet och skjuvvidhäftning till fiberskiva
- Används för enkelbandsförslutning av fiberboardlådor
- Presterar bra vid temperaturer som vanligtvis möts av förpackade produkter i transport- och lagringsmiljö
- Kvalitetstejp för att stänga lådor
- Motståndskraftig mot sprickor på grund av brutal manipulation och absorberar stötar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av lim | Varmsmälta |
| Färg | Genomskinlig |
| Formatera | Tejpa |
| Produkttyp | Box tätningstejp |
| Modell | 3739 |
| Mått (LxB) | 660 mx 55 mm |
| Längd (engelska) | 721.78 yd. |
| Längd (metrisk) | 660 m |
| Bredd (engelska) | 2 tum |
| Bredd (metrisk) | 50 mm |