Läs mer
Kimberly-Clark Professional™ Scott™ Essential™ Examination Soffpapper
Mått (L x B):
37 x 50 cm
38 x 39 cm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
6 rullar
Beskrivning
- Stark, tålig och slitstark
- Kompatibel med dispenser 7056
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Soffskydd |
| Färg | Vitt |
| Material | papper |
| Mått (L x B) | 37 x 50 cm |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Formatera | Inslagen rulle |
| Längd (engelska) | 17.316 tum. |
| Längd (metrisk) | 44.4 cm |
| Bredd (engelska) | 19,7 tum |
| Bredd (metrisk) | 50 cm |