Läs mer
OHAUS™ Scout™ STX portabla precisionsvågar
Handla allt Ohaus Produkter
Kapacitet:
120 g
220 g
420 g
620 g
1200 g
2.2 kg
6.2 kg
8.2 kg
Läsbarhet:
Modell:
STX1202
STX123
STX2201
STX2202
STX222
STX223
STX421
STX422
STX6201
STX621
STX622
STX8200
Stabiliseringstid:
1 sekund
1,5 sek
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Konstruktion
Visa
Designfunktioner
Drift
Kommunikation
Draftshield
- ABS-hus, rostfritt stålpanna, utbytbart lock för användning
Visa
- Fullfärgspekskärm WQVGA grafisk LCD (4,3 tum diagonal), QWERTY-tangentbord och numeriskt tangentbord för snabb inmatning GLP och GMP data och andra applikationsdata
- Stor, elastisk skärm möjliggör enkel användning genom sin informativa ikondrivna menystruktur, som guidar användaren genom varje steg i vägningsapplikationen
Designfunktioner
- Snabb stabiliseringstid så snabbt som en sekund ökar produktiviteten
- Nivåindikator på framsidan
- Integrerat överlägset överbelastningsskydd skyddar balansen i tuffa och krävande miljöer
- Underbelastningsindikatorer
- Indikator för låg batterinivå och automatisk avstängning
- Stabilitetsindikator
- Kalibrering: externt spann eller linjäritetskalibrering/digital som kan väljas av användaren med extern vikt
- Utrymmesbesparande, slimmad design för stapelbar förvaring
- Integrerad säkerhetsöppning förhindrar stöld
- Inbyggd vägning under kroken för vägning under balans
- Avtagbar vågplattform i rostfritt stål
- Spara-till-USB-funktion
- Menylåsknapp för att låsa balansen i en specifik konfiguration
- Integrerat transport/förvaringslås
- Nio arbetsspråk (engelska, spanska, tyska, italienska, franska, polska, ungerska, tjeckiska och turkiska) för förenklad vägning
Drift
- AC Adapter (ingår), batterier (ingår ej)
Kommunikation
- Tillval RS232, USB värd, USB enhet, Bluetooth eller Ethernet
Draftshield
- Designad med ett topplock som är lätt att ta bort
- Skyddar provet från yttre påverkan, ökar hastigheten och repeterbarheten av mätningar
- Vägning : Bestämmer vikten av föremål på pannan i den valda måttenheten.
- Procent vägning : Mäter vikten av ett prov som visas i procent av en förutbestämd referensvikt.
- Delarräkning : Räknar antalet bitar på pannan med en enhetlig vikt.
- Kontrollera vägning : Jämför vikten av ett prov med målgränser.
- Dynamisk/djurvägning : Väger en instabil provbelastning och tar ett genomsnitt av vikter över en tidsperiod.
- Totalisering : Mäter den kumulativa vikten av flera poster och den kumulativa summan kan överstiga balanskapaciteten.
- Densitetsbestämning : Bestämmer densiteten för fasta ämnen eller vätska. Med den integrerade vikten under kroken är det möjligt att utföra specifika vikttester för föremål som inte enkelt kan placeras på vågskålen.
- Display Hold : Håller manuellt den sista stabila vikten eller det första högsta stabila vägningsvärdet på displayen.
- Mole Weighting : Mäter vikten av ett prov och beräknar det automatiskt till Moles.
Certifikat
OIML F2 eller ASTM Klass 4
Uppfyllande
- Produktsäkerhet: IEC/EN 61010-1; UL Std. nr 61010-1
- Elektromagnetisk kompatibilitet: IEC/EN 61326-1 Klass B
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | OIML F2 eller ASTM Klass 4 |
| Anslutningstyp | Tillval RS-232, USB värd, USB enhet, Bluetooth eller |
| Kapacitet | 220 g |
| Läsbarhet | 0.001 g |
| Formatera | mg, g, kg, ct, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, grn, hk |
| För användning med (applikation) | Allmän vägning, laboratorie-, industrimiljö |
| Inkluderar | Draftshield |
| Linjäritet | 0.003 g |
| Material | ABS-plast, rostfritt stål |
| Modell | STX223 |
| Visa mer |