Läs mer
Thermo Scientific™ Skruvlock mikrorör
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16275610 Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
0.5 mL
1,5 ml
1.5 mL
2 ml
Bottenform:
Icke kjol
Kantad
Konisk
Självstående
Förslutningstyp:
Fäst mössa
Ingår ej
Screw Cap with O-ring (Attached)
Skruvlock med O-ring (omonterad)
Förpackning:
50 tuber och bifogade kapsyler/påse, 10 påsar/enhet
50 tubes/bag, 10 bags/unit
50 tubes/bag, 10 bags/unit, 10 units/case; 500 caps/bag/unit
500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse
500/Förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Paket med 5000
Produktkod. 16275610
Brand: Thermo Scientific™ 3472NK
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj dessa rör, som finns i koniska och fristående design när du söker säker, kortvarig provförvaring i låga temperaturer.
Välja Thermo Scientific™ Mikrorör med skruvlock, som finns i koniska och fristående utförande, när du söker säker, kortvarig provförvaring i låga temperaturer. Deras robusta design och materialval är väl lämpade för arbete med biologiska läkemedel och erbjuder rika funktioner, inklusive ultratydliga, utvändigt gängade rör och UV-skyddande bärnstensfärgade rör. Alternativen inkluderar: med eller utan en självstående kjolbotten, med eller utan tjudrade remmar, icke-räfflade och räfflade rör för enhandsmanövrering, val av flerfärgade lock och volymstorlekar på 0,5 ml, 1,5 ml och 2,0 ml. Skruvlock Micro Tube Caps erbjuder en hållbar design med en O-ring som hjälper till att förhindra läckor under krävande förhållanden.
Non-Sterile är fri från RNAse/Dnase, DNA, Pyrogen& Endotoxin.
Steril E-Beam är fri från RNAse/Dnas, DNA, Pyrogen, Endotoxin, ATP PCR-hämmare.
Förpackningar är skräddarsydda för att möta breda krav. Rören är förpackade med och utan lock, locken är fastsatta eller ej fastsatta, placerade i en enkel påse och dubbelpåsar för renrumsmiljöer är tillgängliga på begäran.
100 % ny polypropenharts speciellt utvald för hög klarhet och
biologiska applikationer O-ringsdesign , tjocklek och materialval har optimerats för att ge skyddsegenskaper för maximal tätningsförmåga, biologisk interaktion och temperaturförmåga. Den svartfärgade O-ringen är gjord av EPDM.
Automatiserat system kompatibelt . Oavsett om automate används för att fylla, täcka eller märka är produkten designad för att klara höga vridmomenttryck som är förknippade med automatisering. Produktdesign hjälper till att lösa vanliga automatiserade problem som: Sprickor med sprickor, fastnat i skålmataren, över/under åtdragna lock och korsgängning.
Volymintervall på 0,5, 1,5 och 2,0 ml.
Val av rörfärg är en naturlig färg med ultrahög klarhet eller alternativet bärnsten som ger ultraviolett (UV) skydd på 1,22 % transmittans mellan 220 och 500 nm.
Standard eller Tethered cap, alla tillgängliga i en regnbåge av färger. Besök cap-produktsidan för ytterligare information.
Knurl-rör har möjligheten att låsa röret i specialställ för engångsoperationer.
Icke räfflade rör, idealiska för automatisering och märkning, rören är enkla, avlägsnade från märkningsstörningar.
Kjolar eller självstående rör kan stå upprätt på egen hand, inget ställ krävs.
Koniska rör kräver ett ställ för att stödja dem i upprätt läge.
Låg nukleinsyra- och proteinbindning och låg enzyminhibering är egenskaper som Resin-selektion har.
RCF sträcker sig från 18 000 till 25 000 x g.
Temperaturområde -80 C °till +95 °C. Korttidsförvaring i -80 °C, -°20 C, torris och våtis. Korttidsförvaring i ångfas LN 2 . Lämplig för en snabb dip blixtfrysning i LN 2 .
Vattenbadkompatibelt upp till +95 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 0,5 ml
Färg Naturlig
Material Polypropen (nytt)
Inkluderar NonKnurl
Förpackning 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse
Temperaturområde (metriskt) Kylförvaring: -80° till +95 °C. Flytande kväve: Kortvarig ångfas och snabbfrysning godtagbar, rekommenderas inte för LN2 nedsänkt lagring
Rena påståenden Icke-steril är fri från: RNAs/Dnas, DNA från människa och mus, pyrogen och endotoxin, ATP, PCR-hämmare
Bindande egendom Låg nukleinsyre- och proteinbindning och låg enzymhämning
Max. Vridmoment Manuellt/handmoment: Standard: 0,125 lbsf.in till 2,5 lbsf.in; Metrisk: 1,412 Ncm till 28,24 Ncm. Automatiskt/robotiskt vridmoment Standard: 1,312 lbsf.in till 2,5 lbsf.in; Metrisk: 14,83 Ncm till 28,24 Ncm
Sterilitet Icke-steril
Graderad Ja
Förslutningstyp Skruvlock med O-ring (omonterad)
Lämplig för ändamålet PCR-klar
Bottenform Kantad
Max. RCF 25,000 x g
Produkttyp Skruvlock Microtube
Visa mer Visa mindre
† Med förbehåll för begränsad garanti från Thermo Fisher Scientific. Se thermoscientific.com eller kontakta din säljare för detaljer.
Mikrorör med skruvlock och lock rekommenderas inte för autoklav. Sterila alternativ tillgängliga.
Ej avsedd att nedsänkas och lagras i LN 2 i flytande fas.