Läs mer
Axygen™ Transportrör med skruvlock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11310375 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
Inkluderar:
Endast rör
Rör med lock
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 2000
Paket med 25
Paket med 500
Produktkod. 11310375
Brand: Axygen™ SCT10ML
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Rör med lock
Rörvolymer från 5 till 10mL
Graderades med 1,0 ml intervaller
  • Graderingsmärken med 1,0 ml intervaller
  • Stort, frostat skrivområde för providentifiering
  • Säker passning mellan röret och locket ger en läckagebeständig tätning
  • Maximal G-kraft är 20 000 RCF.
  • Mänskligt DNA-fritt
För mössa, se Kat. Inga. SC-B-510.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Keps stil Skruvlock
Certifikat och efterlevnad DNase, pyrogen säker
Stängningsfärg Blått
Stängningsmaterial Polypropen
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Färg Klart
Material Polypropen
Inkluderar Rör med lock
Antal per förpackning 250/Pk.
Förpackning 1000 rör, kapslar/Cs.
Sterilitet Icke-steril
Graderad Ja
Förslutningstyp Skruvlock