Läs mer
Axygen™ Transportrör med skruvlock
Produktkod. 12559107 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Sterile
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
Inkluderar:
Endast rör
Rör med lock
Tubes with caps
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 2000
Paket med 25
Paket med 500
Produktkod. 12559107
Brand: Axygen™ SCT5MLS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Rör med lock
Rörvolymer från 5 till 10mL
Graderades med 1,0 ml intervaller
  • Graderingsmärken med 1,0 ml intervaller
  • Stort, frostat skrivområde för providentifiering
  • Säker passning mellan röret och locket ger en läckagebeständig tätning
  • Maximal G-kraft är 20 000 RCF.
  • Mänskligt DNA-fritt
För mössa, se Kat. Inga. SC-B-510.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Keps stil Skruvlock
Certifikat och efterlevnad DNase, pyrogen säker
Stängningsfärg Blått
Stängningsmaterial Polypropen
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Färg Klart
Material Polypropen
Inkluderar Rör med lock
Antal per förpackning 25/Pk.
Förpackning 25/Pk., 20/Cs.
Sterilitet Sterila
Graderad Ja
Förslutningstyp Skruvlock