Läs mer
Axygen™ Transportrör med skruvlock
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
Inkluderar:
Endast rör
Rör med lock
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 2000
Paket med 25
Paket med 500
Beskrivning
Innehåller
Rör med lock
Graderades med 1,0 ml intervaller
- Graderingsmärken med 1,0 ml intervaller
- Stort, frostat skrivområde för providentifiering
- Säker passning mellan röret och locket ger en läckagebeständig tätning
- Maximal G-kraft är 20 000 RCF.
- Mänskligt DNA-fritt
För mössa, se Kat. Inga. SC-B-510.
Specifikationer
Specifikationer
| Keps stil | Skruvlock |
| Certifikat och efterlevnad | DNase, pyrogen säker |
| Stängningsfärg | Blått |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Kapacitet (metrisk) | 5 ml |
| Färg | Klart |
| Material | Polypropen |
| Inkluderar | Rör med lock |
| Antal per förpackning | 500/Pk. |
| Förpackning | 1000 rör, kapslar/Cs. |
| Visa mer |