Läs mer
Fisherbrand™ Flaska med skruvhals, 15-425 gänga, bärnstensfärgat glas
Produktkod. 11506074 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
8,9 ml
12 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11506074
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skruvhalsflaskor för förvaring gjorda av glas av 1:a hydrolytisk klass.
  • Skruvhals
  • 15-425
  • Platt botten
  • Glas
  • Bärnsten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 18.5 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 12 ml
För användning med (applikation) Förvaring
Hals stil Skruva
Förpackningstyp CleanPack, polypropenlåda
Volym (metrisk) Rest 800μ L
Volym (metrisk) Fungerar 11 mL
Basstil Platt botten
Höjd (metrisk) 66 mm
Kvantitet 100
Stängningsstorlek ND15
Markeringspunkt Nej