Läs mer
Fisherbrand™ Flaska med skruvhals, 15-425 gänga, bärnstensfärgat glas
Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
8,9 ml
12 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 16.6 mm |
| Material | Glas |
| Volym (metrisk) | 8,9 ml |
| För användning med (applikation) | Förvaring |
| Hals stil | Skruva |
| Förpackningstyp | CleanPack, polypropenlåda |
| Volym (metrisk) Rest | 800μ L |
| Volym (metrisk) Fungerar | 8 mL |
| Basstil | Platt botten |
| Visa mer |