Läs mer
BRAND™ Tätningsring för Dessicator
Produktkod. p-8772026 Handla allt Brand Produkter
Beskrivning:
Nominell storlek 200 mm
Nominell storlek 250 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10568471
Brand: BRAND™ 65824
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger tätning för exsickatorapplikationer
  • CR-konstruktion
  • För användning med Dessicatorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antal per förpackning 1
Produkttyp Tätningsring för exsickator
Beskrivning Nominell storlek 250 mm
Material Kloroprengummi
För användning med (utrustning) För exsickatorer