Läs mer
Buerkle™ Tätningshylsor för Buerkle™ Zonprovtagare
Código de producto. 11886413 Tienda Bürkle Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (metrisk) yttre topp:
25 mm
50 mm
missing translation for 'unitSize'
1 uppsättning
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11886413
missing translation for 'mfr': Buerkle™ 53170010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Tätningshylsor tillverkade av PP, steriliserbara, de tätar enskilda kammare vid fyllning, tömning eller transport. Tätningshylsorna är lätta att skjuta på och de klämmer automatiskt på plats.
Tätningshylsor av PP, steriliserbara, som tätar enskilda kammare vid fyllning, tömning eller transport. Tätningshylsorna är lätta att skjuta på och klipps automatiskt på plats. Längd 150 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Polypropen, PVC
För användning med (utrustning) Zonprovtagare
Diameter (metrisk) yttre topp 50 mm
Längd (metrisk) 150 mm
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado