Läs mer
sec-butyllitium, 1,3 M sol. i cyklohexan/hexan (92/8), AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-80148 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 mL
800 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
800ml
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10325942
Brand: Thermo Scientific Acros 187541000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 598-30-1, 110-82-7, 110-54-3
Molekylformel C4H9Li
Molekylvikt (g/mol) 64.06
MDL-nummer MFCD00009323
InChI-nyckel VATDYQWILMGLEW-UHFFFAOYNA-N
Synonym sec-butyllithium, s-buli, s-butyllithium, s-butyl lithium, unii-5yv3gii1tb, lithium, 1-methylpropyl, 5yv3gii1tb, secbutyllithium, b-butyllithium, sec-butyllitium
PubChem CID 102446
IUPAC-namn (butan-2-yl)litium
LEDER [Li]C(C)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material sec-Butyllithium
Färg Färglös
Namnnotering 1.3M Solution in Cyclohexane/hexane (92/8)
Linjär formel C2H5CH(CH3)Li
Fieser 09,87; 10,75; 12,97; 16,56
Densitet 0.7500g/mL, 0.75
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts (forming lioh and butane).
Formel vikt 64.06
Procent renhet 10.5 to 12.5% (as BuLi) (Active base)
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Kvantitet 100 mL
Flampunkt −17°C
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • sec-Butyllithium, 1.3M solution in cyclohexane/hexane (92/8)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Pyrofort fast ämne Kategorija 1
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H250-Spontanantänder vid kontakt med luft.
  • H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P222-Undvik kontakt med luft.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Hexane, Lithium, (1-methylpropyl), Cyclohexane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.