Läs mer
3M™ Säkra Click™ Återanvändbar helmask
Handla allt 3M Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
Beskrivning
- Den snabba, enkla, en-trycks övertryckstryckknappens tätningskontroll hjälper till att ge förbättrat förtroende för andningsskyddet
- Två dubbelflödesgas- och ångfilter på varje andningsskydd skapar världens första fyrflödesgas- och ångfiltersystem med fyra luftflödesvägar som ger enkel andning och komfort
- Stor lins för utmärkt synfält, och behandlad med Scotchgard™ Skydd för förbättrad färg- och fläckbeständighet
- Sele med sex remmar ger en säker och bekväm passform
- Talmembranet är utformat för att ge enkel kommunikation
- Rekommenderade applikationer inkluderar montering, kemisk sanering, kemikaliehantering, flisning, mejsling, rengöring, ugnsdrift, slipning, bearbetning, murning, målning, gjutning/gjutning, slipning och sågning.
- Finns i tre storlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart |
| Filtertyp | Säkra Click™ Filter |
| Storlek | Intermediär |