Läs mer
3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon SF201SGAF-BLU-EU
Shop All 3M Products
Click to view available options
:
Linsbeläggning: Scotchgard™ Anti-dimma
Description
- Skyddsglasögon som självjusteras för att passa ett brett utbud av huvudstorlekar
- 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology som hjälper till att sprida tryck över örat för att förbättra ramkomforten för en säker och bekväm passform
- 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog Coating ger överlägsna anti-dimma och anti-repor egenskaper, som uppfyller K &N-märkningskraven i EN166
- Mycket lätt, endast 18 g
- De platta och flexibla skalmarna gör den väldigt populär att använda i kombination med en hörselkåpa
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | CE-godkänd |
| Linsbeläggning | Anti-dimma |
| Produkttyp | Säkerhetsglasögon |
| Ram färg | Blått |
| Tempel stil | 3M™ Tryckspridningstempelteknik |
| Linsmaterial | Polykarbonat |
| Rammaterial | Plast |
| UV-skydd | UV400 |