Läs mer
3M™ SecureFit™ SF600-serien skyddsglasögon
Produktkod. 15727727 Handla allt 3M Produkter
Linsbeläggning:
Anti-dimma, Reptålig
Reptålig
Scratch-resistant
Linsfärg:
Bärnsten
Clear
Grå
I/O Mirror
Klart
Svetsskärm 1.7
Svetsskärm 3.0
Svetsskärm 5.0
Förpackningsstorlek:
Varje
Linstyp:
Polariserad
Produktkod. 15727727
Brand: 3M™ 7100112718
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Består av en halvkantlös lins och fast längd på tinningen. 3M™ SecureFit™ SF600-seriens skyddsglasögon inkluderar en integrerad sidoskydd för extra skydd.
  • Optical class 1 lens suitable for prolonged use
  • Design provides coverage and a good field of vision based on two lenses in a semi-rimless design
  • Offers protection against Ultraviolet (UV) radiation in accordance with European standards
  • Weight: 27g
  • 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology for secure and comfortable fit
  • Soft nose pads for comfortable fit
  • Superior Scotchgard™ anti-fog coating meeting K and N on the standard clear, gray, and amber lenses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Linsbeläggning Scratch-resistant
Linsfärg I/O Mirror
Ram färg Gray
Linsmaterial Polycarbonate
Rammaterial Polycarbonate
UV-skydd Yes