Läs mer
3M™ SecureFit™ X5500 skyddshjälm, ej ventilerad, CE
Handla allt 3M Produkter
Färg:
Blått
Gult
Hi-vis Green
Klart
Orange
Rött
Svart
Vitt
Beskrivning
- Säkert, bekvämt huvudskydd mot små fallande föremål och för allmänt industriellt bruk
- Fjädringssystem innehåller exklusiva patenterade 3M™ Tryckspridningsteknik
- 4-punkts spärrfjädring gör att bäraren kan anpassa höjd och passform med flera nivåer av vertikal justering
- Justerbar positionering
- Inspirerad av klätterhjälmar med brättelös design för att ge dig en klar sikt uppåt
- Tillbehörsfack och klämmor är kompatibla med en mängd olika 3M ansiktsskydd, hörselkåpor och andra tillbehör
- 3M™ Uvicator™ sensorskiva talar om för dig när din hjälm har blivit överexponerad för UV-strålning och det är ’dags att byta ut den
- Proprietär UV-indikator som låter bäraren veta när hjälmen ska bytas ut mot UV-exponering
- Godkänd för lateral deformation (LD) och smält metallstänk
- Godkänd för lateral deformation och smält metallstänk
- Elektrisk isolering mot 1000 Vac och 440 Vac
- UV-stabiliserad ABS
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| För användning med (applikation) | Bygg, skogsbruk, olja och gas |
| Material | ABS |
| Produkttyp | Skyddshjälm |
| Upphängningstyp | 4-punkts spärrhake |
| Ventilerad | Ej ventilerad |