Läs mer
3M™ SecureFit™ X5500 skyddshjälm, ventilerad, CE
Produktkod. 17375333 Handla allt 3M Produkter
Färg:
Blått
Gult
Hi-vis Green
Klart
Orange
Rött
Svart
Produktkod. 17375333
Brand: 3M™ 7100175596
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
3M™ SecureFit™ Skyddshjälm med justerbar positionering och lätt att justera, 4-punkts spärrfjädringssystem som har 3M ™ Tryckspridningsteknik. 3M™ UVicator™ Sensor indikerar överexponerad för UV-strålning.
  • Säkert, bekvämt huvudskydd mot små fallande föremål och för allmänt industriellt bruk
  • Fjädringssystem innehåller exklusiva patenterade 3M™ Tryckspridningsteknik
  • 4-punkts spärrfjädring gör att bäraren kan anpassa höjd och passform med flera nivåer av vertikal justering
  • Ventiler tillåter luftflöde genom hjälmen
  • Valfria ventiler tillåter luftflöde genom hjälmen
  • Inspirerad av klätterhjälmar med brättelös design för att ge dig en klar sikt uppåt
  • 3M™ Uvicator™ sensorskiva talar om när din hjälm har blivit överexponerad för UV-strålning och det är dags att byta ut den
  • 3M™ Scotchlite™ Reflekterande material kan läggas till för att öka synligheten under svaga ljusförhållanden
  • 3M™ Scotchlite™ Reflekterande material kan också läggas till för att öka synligheten under svaga ljusförhållanden
  • Godkänd för lateral deformation (LD)
  • Godkänd för sidodeformation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Orange
För användning med (applikation) Bygg, skogsbruk, olja och gas
Material ABS
Produkttyp Skyddshjälm
Upphängningstyp 4-punkts spärrhake
Ventilerad Ventilerad