Läs mer
Kartell™ Sedimentation Imhoff Cones
Volym (metrisk):
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Tillverkad med SAN för kristallklar synlighet och styrka. Kartell™ Sedimentering Imhoff Cone är en idealisk lösning för att bestämma sedimenterande fasta ämnen i yt- och saltvatten och avloppsvatten.
- Permanent gjutna graderingar ger en exakt mätning av blandningar
- Polypropenskruvplugg i basen möjliggör enkel dränering
- Ryggspolningsrengöring utförs lätt
Beställningsinfo
CapacityMetric
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 1000 ml |
| Graderad | Ja |
| Material | SAN |
| Typ | Sedimentation Imhoff Cone |
| Höjd (metrisk) | 480 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | Topp: 125 mm, Bas: 7,8± 0,2 mm |