Läs mer
Selenium(IV) chloride, 99.5% (metals basis)
Produktkod. p-7049166
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11342188
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013096.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10026-03-6 | Cl4Se | 220.771 g/mol
Det används vid syntes av andra selenföreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10026-03-6
Molekylformel Cl4Se
Molekylvikt (g/mol) 220.771
MDL-nummer MFCD00011225
InChI-nyckel LNBXMNQCXXEHFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenium tetrachloride, selenium chloride secl4 , t-4, unii-4gb8868p5j, selenium iv chloride 1:4, secl4, tetrachloro-, e4-selane, selenium iv chloride, selenium iv chloride-8 mesh, selenium iv chloride trace metals basis 25g
PubChem CID 66205
LEDER Cl[Se](Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Selenium(IV) chloride
Smältpunkt (sublimation)
Fysisk form Lump
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN2923
Merck Index 14,8438
Löslighetsinformation Decomposes in water and moist air; Insoluble in liquid bromine; Sublimes when heated
Formel vikt 220.77
Procent renhet 99.5%
Odör Pungent
Brytningsindex 1.807
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 2.600 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.