Läs mer
Roetzmeier™ 1.5 in. Metering Device with Ventilation
Material:
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Metering device to precisely dispense the amount of liquid you need
- Includes pressure control valve
- Self-closing
- Made of stainless steel 304
- Gaskets made of PTFE
- Can be used with many Roetzmeier™ Safety Canisters and Barrels
- For maximum safety for you and your solvents
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutningstyp | Metering Device |
| För användning med (utrustning) | Safety Canisters 05KD, 10KD, 05KK, 10KK and Safety Barrel 10K |
| Material | Rostfritt stål |
| Kvantitet | 1 |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.