Läs mer
Roetzmeier™ 1.5 in. Self-Closing Tap
Material:
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tap to precisely dispense the amount of liquid you need
- Self-closing
- Made of stainless steel 304
- Gaskets made of PTFE
- Can be used with all Roetzmeier™ Safety Canisters and Barrels with 1.5 in. opening and separate ventilation
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutningstyp | Tap |
| För användning med (utrustning) | Safety Canisters 05KZ, 10KZ, 20KZ, 20KDL and Safety Transportation Barrel 25TZ |
| Material | Rostfritt stål |
| Kvantitet | 1 |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.