Läs mer
Brady™ Självlaminerande kryogena polyesteretiketter
Produktkod. p-200007009
Färg:
Vitt
Vitt, Genomskinlig
Mått (LxB):
0,5 x 1,65 tum.
0,5 x 1,75 tum.
0,5 x 2,2 tum.
0,6 x 1,8 tum.
0,6 x 2,625 tum.
1,5 x 2,25 tum.
25 fot x 0,375 tum.
25 fot x 0,5 tum.
25 fot x 1 tum.
25 fot x 1,25 tum.
28.58 mm (W) x 12.70 mm (H)
28.58 mm (W) x 9.53 mm (H)
44.45 mm (W) x 25.40 mm (H)
66.68 mm (W) x 25.40 mm (H)
95.25 mm (W) x 38.10 mm (H)
För användning med (utrustning):
BMP41, BMP51, M511
BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
BMP51;BMP53;M511;M510
Formatera:
Kassett (tejp)
Kontinuerligt
Utstansad
Produktkod. 17831799
Brand: Brady™ 170883
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Märk labrör och flaskor säkert för kryogen förvaring med detta självlaminerande, ultratunna polyesteretikettmaterial (B-461). Skriv ut nästan var som helst med en kompakt Brady™ bärbar etikettskrivare.
  • Idealisk för böjda ytor som flaskor, centrifugrör, provrör, sugrör och objektglas
  • Kan motstå extrema temperaturer från -196 C °till 130 C (-°320 F °till 266 F), °nedsänkning i flytande kväve och användning av autoklav
  • Beständig mot etanol, toluen, isopropanol, xylen, DMSO, 50 % ättiksyra, 10 % saltsyra, 10 % Clorox lösning
  • Tillverkad med ett tydligt överlaminat som skyddar trycket och bibehåller innehållets synlighet
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Typ av lim Permanent akryl
Färg Vitt, Genomskinlig
Avsluta Matte
Formatera Kassett (tejp)
Material Polyester
Produkttyp Säkerhetsetikett
För användning med (applikation) Laboratoriemärkning
För användning med (utrustning) BMP51;BMP53;M511;M510
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Antal per förpackning 360 Etiketter/Låda
Kvantitet 360
Storlek (metrisk) 28.58 mm (W) x 9.53 mm (H)
Temperaturområde (engelska) -321 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -196 °C till +110 °C
Tjocklek (engelska) 0.0019 in
Tjocklek (metrisk) 0.048 mm
Mått (LxB) 28.58 mm (W) x 9.53 mm (H)
Längd (engelska) 0,375 tum
Bredd (engelska) 1.125 in
Bredd (metrisk) 28.58 mm
Höjd (engelska) 0.375 in
Höjd (engelska) Utskrivbart område 0.375 in
Höjd (metrisk) 9.53 mm
Alternativt artikelnummer M5-123-461