Learn More
Brady™ Självlaminerande vinyl omslagsetiketter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mått (LxB):
0,75 x 1 tum.
0,75 x 1,5 tum.
1,1 x 0,25 tum.
1,25 x 0,5 tum.
1,25 x 1,5 tum.
1,5 x 1 tum.
12.70 mm (W) x 19.05 mm (H)
12.70 mm (W) x 25.40 mm (H)
12.70 mm (W) x 38.10 mm (H)
19.05 mm (W) x 25.40 mm (H)
2,5 x 1,5 tum.
25 fot x 0,75 tum.
25 fot x 1 tum.
25 fot x 1,25 tum.
25 fot x 1,5 tum.
25.40 mm (W) x 101.60 mm (H)
25.40 mm (W) x 25.40 mm (H)
25.40 mm (W) x 31.75 mm (H)
25.40 mm (W) x 63.50 mm (H)
38.10 mm (W) x 101.60 mm (H)
38.10 mm (W) x 38.10 mm (H)
44.45 mm (W) x 25.40 mm (H)
44.45 mm (W) x 38.10 mm (H)
6 x 1,5 tum.
Färg:
Gult, Klart
Vitt
Vitt, Genomskinlig
Formatera:
Kassett (tejp)
Kontinuerligt
Utstansad
Description
- Designad för tätt böjda ytor som ledningar och kablar
- Självslocknande och motståndskraftig mot nötning, lösningsmedel, olja, fett, väder och extrema temperaturer
- Tillverkad med ett permanent akryllim som fungerar utmärkt på släta, grova, pulverlackerade och oregelbundna ytor
- Tillverkad med ett klart, icke-skrivbart överlaminat för ökat skydd
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | UL erkänd enligt UL 2238, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863) |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Färg | Vitt, Genomskinlig |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Utstansad |
| Material | Vinyl |
| Produkttyp | Etiketter |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Data and telecommunications labelling;Electrical labelling;Wire and cable labelling |
| För användning med (utrustning) | BMP51;BMP53;M511;M510 |
| Show More |