Läs mer
Keystone Cleanroom Products Självtätande 1073B Tyvek™ Autoklavpåse med ångindikator, 25 till 32 tum bred
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17768377 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Längd (engelska):
28 tum
30 tum
32 tum
34 tum
36 tum.
37 tum
40 tum.
42 tum.
43 tum.
Bredd (engelska):
25 tum
26 tum
28 tum
30 tum
32 tum
Produktkod. 17768377
Brand: Keystone Cleanroom Products COVMGTVKUB32X42SS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den självtätande 1073B Tyvek™ Autoklavpåse med ångindikator, 25 till 32 tum bred är designad för ångsterilisering av bytesdelar för läkemedelsutrustning. Dessa påsar stängs via det bekväma och robusta självförslutande stängningssystemet.
  • Designad för ångsterilisering
  • Medicinsk betyg Tyvek™ på båda sidor för maximal andningsförmåga under sterilisering
  • Integrerad ångindikator
  • Rekommenderas för sterilisering av farmaceutisk utrustning
  • Tillverkad och förpackad i kontrollerad renrumsmiljö
  • Eliminerar behovet av att skära material och användningen av autoklavtejp
  • Självtätande stängning är snabb och konsekvent för utrustningsförberedelseområdet
  • Skapar sekundär skyddsnivå vid aseptisk presentation av utrustning
  • Motstår rivning och punkteringar
  • Överlägsen mikrobiell barriär
  • Intyg om överensstämmelse medföljer försändelsen
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 36.6 L
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse
Förslutningstyp Självförsegling
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Ångsterilisering
För användning med (utrustning) Autoclave Bag
Inkluderar Ångsteriliseringsindikator
Material HDPE
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (metrisk) Autoclave Bag
Latexfri Ja
Transmissionshastighet för fuktånga Autoclave Bag
nr per ärende Autoclave Bag
Antal per förpackning Autoclave Bag
Ytterförpackning Autoclave Bag
Skyddande inre förpackning Autoclave Bag
Kvantitet Autoclave Bag
Motståndskraftig mot Autoclave Bag
Storlek Autoclave Bag
Steriliseringsmetod Autoclave Bag
Temperaturområde (engelska) Autoclave Bag
Temperaturområde (metriskt) Autoclave Bag
Tjocklek (engelska) 5,30 mil
Mått (L x B) Autoclave Bag
Längd (engelska) 42 tum.
Längd (metrisk) 106.7 cm
Bredd (engelska) 32 tum
Bredd (metrisk) 81.3 cm
Diameter (engelska) Autoclave Bag
Diameter (metrisk) Autoclave Bag
Produkttyp Autoklavpåse