Läs mer
Keystone Cleanroom Products Självtätande 1073B Tyvek™ Autoklavpåse med ångindikator, 7 till 12 tum bred
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Längd (engelska):
9 tum
30,08 cm
14 tum
16 tum
17 tum
18 tum
20 tum
24 tum
25 tum
30 tum
32 tum
34 tum
Bredd (engelska):
8 tum
10 tum
30,08 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Beskrivning
- Designad för ångsterilisering
- Medicinsk betyg Tyvek™ på båda sidor för maximal andningsförmåga under sterilisering
- Integrerad ångindikator
- Rekommenderas för sterilisering av farmaceutisk utrustning
- Tillverkad och förpackad i kontrollerad renrumsmiljö
- Eliminerar behovet av att skära material och användningen av autoklavtejp
- Självtätande stängning är snabb och konsekvent för utrustningsförberedelseområdet
- Skapar sekundär skyddsnivå vid aseptisk presentation av utrustning
- Motstår rivning och punkteringar
- Överlägsen mikrobiell barriär
- Intyg om överensstämmelse medföljer försändelsen
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 10.4 L |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse |
| Förslutningstyp | Självförsegling |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Ångsterilisering |
| För användning med (utrustning) | Autoclave Bag |
| Inkluderar | Ångsteriliseringsindikator |
| Material | HDPE |
| Visa mer |