Läs mer
Keystone Cleanroom Products Självtätande 1422A Tyvek™ Autoklavpåse med ångindikator, 0 till 6 tum bred
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Längd (engelska):
4 tum
5 tum
8 tum
9 tum
10 tum
30,08 cm
15 tum
16 tum
26 tum
28 tum
30 tum
38 tum.
Bredd (engelska):
2 tum
4 tum
6 tum
Beskrivning
- Designad för ångsterilisering
- Tyvek™ på båda sidor för maximal andningsförmåga under sterilisering
- Integrerad ångindikator
- Rekommenderas för sterilisering av farmaceutisk utrustning
- Tillverkad och förpackad i kontrollerad renrumsmiljö
- Eliminerar behovet av att skära material och användningen av autoklavtejp
- Självförslutande stängning är snabb och konsekvent för utrustningsförberedelseområdet
- Skapar sekundär skyddsnivå vid aseptisk presentation av utrustning
- Motstår rivning och punkteringar
- Överlägsen mikrobiell barriär
- Intyg om överensstämmelse skickas med försändelsen
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (engelska) | 54 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 1.6 L |
| Certifikat och efterlevnad | COC |
| Förslutningstyp | Självförsegling |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Ångsterilisering |
| För användning med (utrustning) | Autoclave Bag |
| Inkluderar | Ångsteriliseringsindikator |
| Visa mer |