Läs mer
Keystone Cleanroom Products Självtätande 1422A Tyvek™ Autoklavpåse med ångindikator, 7 till 12 tum bred
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17777977 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Längd (engelska):
7 tum
9 tum
11 tum
30,08 cm
13 tum
14 tum
15 tum
16 tum
18 tum
20 tum
22 tum
24 tum
28 tum
30 tum
32 tum
34 tum
36 tum.
40 tum.
42 tum.
46 tum.
48 tum
56 tum.
62 tum.
Bredd (engelska):
7 tum
8 tum
9,5 tum
10 tum
30,08 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Produktkod. 17777977
Brand: Keystone Cleanroom Products BGT2A1228SS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den självtätande 1422A Tyvek™ Autoklavpåse med ångindikator, 7 till 12 tum bred är designad för ångsterilisering av bytesdelar för läkemedelsutrustning. Dessa påsar stängs via det bekväma och robusta självförslutande stängningssystemet.
  • Designad för ångsterilisering
  • Tyvek™ på båda sidor för maximal andningsförmåga under sterilisering
  • Integrerad ångindikator
  • Rekommenderas för sterilisering av farmaceutisk utrustning
  • Tillverkad och förpackad i kontrollerad renrumsmiljö
  • Eliminerar behovet av att skära material och användningen av autoklavtejp
  • Självförslutande stängning är snabb och konsekvent för utrustningsförberedelseområdet
  • Skapar sekundär skyddsnivå vid aseptisk presentation av utrustning
  • Motstår rivning och punkteringar
  • Överlägsen mikrobiell barriär
  • Intyg om överensstämmelse skickas med försändelsen
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 308 oz.
Kapacitet (metrisk) 9.11 L
Certifikat och efterlevnad COC
Förslutningstyp Självförsegling
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Ångsterilisering
För användning med (utrustning) Autoclave Bag
Inkluderar Ångsteriliseringsindikator
Material HDPE
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (metrisk) Autoclave Bag
Latexfri Ja
Transmissionshastighet för fuktånga Autoclave Bag
nr per ärende Autoclave Bag
Antal per förpackning Autoclave Bag
Ytterförpackning Autoclave Bag
Skyddande inre förpackning Autoclave Bag
Kvantitet Autoclave Bag
Motståndskraftig mot Autoclave Bag
Storlek Autoclave Bag
Steriliseringsmetod Autoclave Bag
Temperaturområde (engelska) Autoclave Bag
Temperaturområde (metriskt) Autoclave Bag
Tjocklek (engelska) 5,30 mil
Mått (L x B) Autoclave Bag
Längd (engelska) 28 tum
Längd (metrisk) 71.1 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 30.5 cm
Diameter (engelska) Autoclave Bag
Diameter (metrisk) Autoclave Bag
Produkttyp Autoklavpåse