Läs mer
Steris™ Självförslutande steriliseringspåsar
Mått (L x B):
90 x 270 mm
200 x 350 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Beskrivning
- Självförslutande påsar eliminerar behovet av förseglingsanordningar
- Utmärkt vidhäftningshållfasthet som är resistent mot ångexponering
- Giftfritt vattenbaserat indikatorbläck
- Perforerad flik för enkel stängning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE-märkt |
| För användning med (utrustning) | Ånga och gas EO sterilisatorer |
| Kvantitet | 200/Pk. |
| Mått (L x B) | 200 x 350 mm |
| Längd (metrisk) | 200 mm |
| Bredd (metrisk) | 350 mm |