Läs mer
Semperit™ Semperguard™ Nitril Comfort pulverfria handskar
Produktkod. 15564456
Storlek:
7/8
8/9
9/10
Liten
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 90
Produktkod. 15564456
Brand: Semperit™ 3000001643
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Engångsskyddshandske gjord av nitril. Semperit™ Semperguard™ Nitril Comfort pulverfria handskar är latexfria med hög bärkomfort.
  • CE Kategori III skyddshandske för komplexa risker. CE klass I undersökningshandske.
  • Speciell nitrilformulering med optimerad motståndskraft mot oljor och fetter, god rivhållfasthet
  • Utmärkt bärkomfort
  • Testad och certifierad enligt 1935/2004 - lämplig för livsmedelskontakt
  • Problemlösaren för engångsbruk för att skydda händerna mot kemikaliestänk och vid bearbetning av fet mat.
  • Fri från ftalater/mjukgörare och allergiframkallande latexproteiner
  • Signalfärg blå– lämplig för områden som omfattas av HACCP-standarder
Specifikationer
Färg Blått
Material Nitril
Pulveriserad Pulverfri
Storlek Liten
Tjocklek (engelska) 7,8 mil
Tjocklek (metrisk) 0.2 mm
Handske manschettstil Rullad
Modell 3000004106
Längd (metrisk) 240 mm