Läs mer
Semperit™ Semperguard™ Vinyl pulveriserade engångshandskar
Storlek:
Intermediär
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Förpulveriserad
- Vinylkonstruktion
- Fri från latexproteiner och acceleranter
- Gratis från DOP
- Lämplig för fettfri matkontakt
- CE Kategori I minimala risker
- Transparent i färgen
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001, ISO 13485 |
| Klassificering | CE-kategori I |
| Klipp stil | Rullad |
| Färg | Genomskinlig |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Användning av laboratorium/renrum | Ja |
| Latexfri | Ja |
| Material | Vinyl |
| Pulveriserad | Pulveriserad |
| Produkttyp | Engångshandskar |
| Visa mer |